Kaliumfluoride
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
1.05030.1000 1.05030.9050
1.05030.1000EA 298 EUR
1.05030.1000 1.05030.9050
Kaliumfluoride
Kaliumfluoride
Formule: KF
Kookpunt: 1505 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 860 °C
Dichtheid: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011398
CAS nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714