Kaliumfluoride ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
26821.230EA
41.4
EUR
26821.230
26821.296
26821.365
Kaliumfluoride ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Kaliumfluoride
Formule:
KF Kookpunt: 1505 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 860 °C Dichtheid: 2,48 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011398 CAS nummer: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN: 1812 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,07714 |
Specification Test Results
Assay | Min. 98.5 % |
Acidity | Max. 0.05 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.02 meq/g |
Heavy metals (as Pb) | Max. 30 ppm |
Insolubility in water | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.05 % |
SiF6 (Hexafluorosilicate) | Max. 0.3 % |
Fe (Iron) | Max. 30 ppm |