Lithium fluoride 99.98%, extra_pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
193380050 193380250 193381000
ACRO193380050EA 36.6 EUR
ACRO193380050 ACRO193380250 ACRO193381000
Lithium fluoride 99.98%, extra_pure
Lithium fluoride
Formule: FLi
MW: 25.94 g/mol
Kookpunt: 1676
Smeltpunt: 845 °C
Dichtheid: 2.63 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011090
CAS nummer: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05553
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.02 %