Natriumfluoride ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
11003.06
11003.14
11003.22
11003.06EA
36.5
EUR
11003.06
11003.14
11003.22
Natriumfluoride ≥99.99% (metals basis)
Natriumfluoride
Purity: 99.99%
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: NaF
Formula Weight: 41.99
Physical Form: Powder
Density: 2.78
Refractive Index: 1.336
Odour: Odourless
Melting Point: 993°
Boiling Point: 1704°
Merck Reference: 14,8618
UN No.: 1690
MDL No.: MFCD00003524
Formule:
NaF Kookpunt: 1704 °C Smeltpunt: 993 °C Dichtheid: 2,78 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003524 CAS nummer: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 UN: 1690 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,8618 |