Natriumfluoride, RonaCare®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
1.30441.0100 1.30441.5000 1.30441.9026
1.30441.0100EA 0 EUR
1.30441.0100 1.30441.5000 1.30441.9026
Natriumfluoride, RonaCare®
Natriumfluoride
Formule: NaF
MW: 41.99 g/mol
Kookpunt: 1700
Smeltpunt: 993
Dichtheid: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003524
CAS nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM