Natriumfluoride, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
1.72576.1000 1.72576.9025
1.72576.1000EA 388 EUR
1.72576.1000 1.72576.9025
Natriumfluoride, SAFC®
Natriumfluoride
Formule: NaF
Kookpunt: 1700 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 993 °C
Dichtheid: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003524
CAS nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1,
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM