Potassium iodide 99, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
|
Synoniemen:
Dipotassium diiodide, Kali iodide
26843.235EA
110
EUR
26843.235
26843.268
26843.292
26843.361
26843.460
Potassium iodide 99, GPR RECTAPUR®
Potassium iodide
Formule:
Kl MW: 166 g/mol Kookpunt: 1330 Smeltpunt: 681 °C Dichtheid: 3.13 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011405 CAS nummer: 7681-11-0 EINECS: 231-659-4 Merck Index: 13,07727 |
Specification Test Results
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |