Sodium iodide, ultrapure
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
0853-250GEA
321
EUR
0853-250G
0853-500G
Sodium iodide, ultrapure
Sodium iodide
Formule:
NaI MW: 149.89 g/mol Kookpunt: 1300 Smeltpunt: 662 Dichtheid: 3.67 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003532 CAS nummer: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,08705 |