Sodium iodide ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
27915.231EA 85.2 EUR
27915.231 27915.297
Sodium iodide ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodium iodide
Formule: NaI
Kookpunt: 1300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 662 °C
Dichtheid: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003532
CAS nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl + Br (as Cl) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.015 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm