Sodium iodate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
40135.36EA
234
EUR
40135.36
40135.22
Sodium iodate ≥99%
Sodium iodate
Formule:
INaO₃ MW: 197,89 g/mol Smeltpunt: Dec. Dichtheid: 4,28 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003533 CAS nummer: 7681-55-2 EINECS: 231-672-5 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8630 |