Afdekglaasjes
Leverancier: MARIENFELD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0107052 0107222 0107032 0107242 01079990935
630-2186EA 263 EUR
630-2186 630-2187 630-2185 MARI0107242 MARI01079990935
Afdekglaasjes
Dekglaasjes
Borosilicaatglas D 263™ M, hydrolytische klasse 1.
  • Kleurloos, geschikt voor fluorescentiemicroscopie
  • Dekglaasjes met hoge precisie en dikte van 170 μm
  • Sterk aanbevolen voor objectieven met hoog numeriek diafragma en hoge resolutie
Recommended for objectives with high numerical aperture and resolution.