Sodium periodate
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium metaperiodate
1.06596.1000 1.06596.9025
1.06596.1000EA 428 EUR
1.06596.1000 1.06596.9025
Sodium periodate
Sodium periodate
Formule: NaIO₄
MW: 213.89 g/mol
Kookpunt: 300
Smeltpunt: 175
Dichtheid: 3.87 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003534
CAS nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) I
Merck Index: 13,08714