Sodium periodate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
27986.235EA 78 EUR
27986.235 27986.460 27986.290
Sodium periodate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodium periodate
Formule: NaIO₄
Kookpunt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 175 °C
Dichtheid: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003534
CAS nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 1 ppm