Periodic acid ≥99.5% (by iodometry), EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00524.0025
1.00524.0100
1.00524.0025EA
152
EUR
1.00524.0025
1.00524.0100
Periodic acid ≥99.5% (by iodometry), EMSURE® for analysis, Supelco®
Periodic acid
Hier treft de gebruiker in het laboratorium kleurstofoplossingen en kleurkits aan voor de histologische en immunohistologische methoden, zoals Tissugnost®, als universeel detectiesysteem op streptavidine-biotine-basis.
Formule:
H₅IO₆ MW: 227.94 g/mol Smeltpunt: 122 Dichtheid: 1.3875 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011344 CAS nummer: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN: 3085 ADR: 5.1 (8) I Merck Index: 13,07248 |
|
Specification Test Results
Solubility | 2430 g/l (20 °C) |
Melting Point | 122 °C |
Molar Mass | 227.94 g/mol |
Bulk Density | 1400 kg/m3 |
pH | 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C) |