Periodic acid 97, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
20592.124EA 39.2 EUR
20592.124 20592.181
Periodic acid 97, GPR RECTAPUR®
Periodic acid
Formule: H₅IO₆
MW: 227.94 g/mol
Smeltpunt: 122
Dichtheid: 1.3875 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011344
CAS nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 97 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.5 %