Kaliumpermanganaat ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A12170.0C A12170.0E A12170.36
A12170.0CEA 338 EUR
A12170.0C A12170.0E A12170.36
Kaliumpermanganaat ≥98%
Kaliumpermanganaat
Purity: 98% CAS No.: 7722-64-7 Molecular Formula: KMnO4 Formula Weight: 158.03 Melting Point: 240° dec. Merck Reference: 14,7655 MDL No.: MFCD00011364
Formule: KMnO₄
Dichtheid: 2,7
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011364
CAS nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7655