Kaliumpermanganaat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
0237.0250EA 56 EUR
0237.0250 0237.1000
Kaliumpermanganaat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Kaliumpermanganaat
Formule: KMnO₄
Smeltpunt: > 240 °C
Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011364
CAS nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Order Now
Specification Test Results
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.2 %
Sulfate (SO4) max. 0.02 %