Kaliumpermanganaat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
P752.1 P752.2
ROTHP752.1EA 64.9 EUR
ROTHP752.1 ROTHP752.2
Kaliumpermanganaat
Kaliumpermanganaat
Formule: KMnO₄
Smeltpunt: > 240 °C
Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011364
CAS nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824