Sodium dicyanoamide 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21634.14 B21634.22 B21634.36
B21634.14EA 61.9 EUR
B21634.14 B21634.22 B21634.36
Sodium dicyanoamide 96%
Sodium dicyanoamide
Purity: 96% CAS No.: 1934-75-4 Molecular Formula: NaN(CN)2 Formula Weight: 89.03 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00003535
Formule: C₂N₃Na
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003535
CAS nummer: 1934-75-4
EINECS: 217-703-5