Natriumazide
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium triazide
A1430.0100 A1430.0500
APPCA1430.0100EA 59.7 EUR
APPCA1430.0100 APPCA1430.0500
Natriumazide
Natriumazide
Formule: NaN₃
MW: 65.01 g/mol
Smeltpunt: 275
Dichtheid: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003536
CAS nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08653