Lithium amide 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L16023.14 L16023.22 L16023.36
L16023.14EA 30.8 EUR
L16023.14 L16023.22 L16023.36
Lithium amide 95%
Lithium amide
Purity: 95% CAS No.: 7782-89-0 Molecular Formula: H2LiN Formula Weight: 22.96 Melting Point: 373° Boiling Point: 430° Merck Reference: 14,5522 UN No.: 1390 MDL No.: MFCD00011093
Formule: H₂LiN
Kookpunt: 430 °C
Smeltpunt: 373 °C
Dichtheid: 1,178
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011093
CAS nummer: 7782-89-0
EINECS: 231-968-4
UN: 1390
ADR: 4.3,II
Merck Index: 14,5522