Sodium amide zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
MQ200
8.14095.0100
8.14095.1000
8.14095.0100EA
63.2
EUR
8.14095.0100
8.14095.1000
Sodium amide zS, Sigma-Aldrich®
Sodium amide
Formule:
H₂NNa MW: 39.01 g/mol Kookpunt: 400 Smeltpunt: 208 Dichtheid: 1.39 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011117 CAS nummer: 7782-92-5 EINECS: 231-971-0 UN: 1390 ADR: 4.3 II Merck Index: 12,08717 |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 210 °C |
Molar Mass | 39.01 g/mol |
Boiling Point | 400 °C (1013 hPa) |
Density | 1.39 g/cm3 (25 °C) |
Ignition Point | 450 °C |