Kaliumnitriet ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L13289.22
L13289.36
L13289.22EA
25.7
EUR
L13289.22
L13289.36
Kaliumnitriet ≥97%
Kaliumnitriet
Purity: 97%
CAS No.: 7758-09-0
Molecular Formula: KNO2
Formula Weight: 85.11
Odour: Odourless
pH: 7.0-10.0
Melting Point: 350° dec.
Merck Reference: 14,7649
UN No.: 1488
MDL No.: MFCD00011408
Formule:
KNO₂ Dichtheid: 1,915 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011408 CAS nummer: 7758-09-0 EINECS: 231-832-4 UN: 1488 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,7649 |