Natriumnitriet 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Diazotizing salts
A18668.0I A18668.36 A18668.0B
A18668.0IEA 144 EUR
A18668.0I A18668.36 A18668.0B
Natriumnitriet 98
Natriumnitriet
Purity: 98% CAS No.: 7632-00-0 Molecular Formula: NNaO2 Formula Weight: 69.00 Odour: Odourless Melting Point: 271° dec. UN No.: 1500 MDL No.: MFCD00011118
Formule: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Kookpunt: 320
Smeltpunt: 271 °C (ontbinding)
Dichtheid: 2.17
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011118
CAS nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721