Natriumnitriet, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Diazotizing salts
MQ300
1.06549.0100 1.06549.0500 1.06549.9012
1.06549.0100EA 32.5 EUR
1.06549.0100 1.06549.0500 1.06549.9012
Natriumnitriet, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Natriumnitriet
Formule: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Kookpunt: 320
Smeltpunt: 284
Dichtheid: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011118
CAS nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 (6.1) III
Merck Index: 13,08721
Order Now
Specification Test Results
Solubility 820 g/l (20 °C)
Melting Point 280 °C (decomposition)
Molar Mass 69.00 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 320 °C (decomposition)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer