Natriumnitriet ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
27959.298EA 69.5 EUR
27959.298 27959.367 27959.460
Natriumnitriet ≥98%, GPR RECTAPUR®
Natriumnitriet
Formule: NaNO₂
Kookpunt: 320 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 284 °C
Dichtheid: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011118
CAS nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 (6.1),III
Merck Index: 13,08721
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm