Natriumnitriet
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Diazotizing salts
8604.1 8604.2 8604.5
ROTH8604.1EA 0 EUR
ROTH8604.1 ROTH8604.2 ROTH8604.5
Natriumnitriet
Natriumnitriet
Formule: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Kookpunt: 320
Smeltpunt: 284
Dichtheid: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011118
CAS nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721