Potassium nitrate 99.999% (trace metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
193800500 193802500 193800100
ACRO193800500EA 156 EUR
ACRO193800500 ACRO193802500 ACRO193800100
Potassium nitrate 99.999% (trace metals basis)
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
Smeltpunt: 334 °C
Dichtheid: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011409
CAS nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
Bereik: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.001 %