Potassium nitrate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 7757-79-1
Molecular Formula: KNO3
Formula Weight: 101.11
Odour: Odourless
Melting Point: 334°
Boiling Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,7648
UN No.: 1486
MDL No.: MFCD00011409
Formule:
KNO₃ Kookpunt: 400 °C (ontbinding) Smeltpunt: 334 °C Dichtheid: 2,109 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011409 CAS nummer: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN: 1486 ADR: 5.1,III Bereik: 01-2119488224-35 Merck Index: 14,7648 |