Potassium nitrate E252, FCC, BP, Ph. Eur., USP, extra pure, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Nitrate of Potash
1.05061.5000 1.05061.9025 1.05061.1000 1.05061.9050
1.05061.5000EA 1730 EUR
1.05061.5000 1.05061.9025 1.05061.1000 1.05061.9050
Potassium nitrate E252, FCC, BP, Ph. Eur., USP, extra pure, SAFC®
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
Smeltpunt: 334 °C
Dichtheid: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011409
CAS nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
Bereik: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733