Potassium nitrate ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
26863.291EA
41
EUR
26863.291
26863.360
Potassium nitrate ≥98%, GPR RECTAPUR®
Potassium nitrate
Formule:
KNO₃ Smeltpunt: 334 °C Dichtheid: 2,109 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011409 CAS nummer: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN: 1486 ADR: 5.1,III Bereik: 01-2119488224-35 Merck Index: 13,07733 |
Specification Test Results
Assay | Min. 98 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.1 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |