Lithium nitrate ≥99%, purified
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
25029.268EA 119 EUR
25029.268 25029.360
Lithium nitrate ≥99%, purified
Lithium nitrate
Formule: LiNO₃
MW: 68.95 g/mol
Smeltpunt: 255
Dichtheid: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011094
CAS nummer: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,05558
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %