Natriumnitraat 99+% for analysis
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
205960010 205960050 205962500
ACRO205960010EA 73.4 EUR
ACRO205960010 ACRO205960050 ACRO205962500
Natriumnitraat 99+% for analysis
Natriumnitraat
Formule: NaNO₃
Kookpunt: 380 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 306 °C
Dichtheid: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011119
CAS nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
Bereik: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 5.5 to 8.3 (5 % at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm