Natriumnitraat 99+% ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
424340030
424345000
424340010
424340100
ACRO424340030EA
186
EUR
ACRO424340030
ACRO424345000
ACRO424340010
ACRO424340100
Natriumnitraat 99+% ACS
Natriumnitraat
Formule:
NaNO₃ Kookpunt: 380 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 306 °C Dichtheid: 2,26 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011119 CAS nummer: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 UN: 1498 ADR: 5.1,III Bereik: 01-2119488221-41 Merck Index: 13,08720 |
Specification Test Results
Appearance | White Crystals |
pH | 5.5 to 8.3 (5 % solution at 25.0°C) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Iodate (IO3) | ≤5 ppm |
Nitrite (NO2) | ≤10 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤30 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤3 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |