Natriumnitraat ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
10873.14 10873.22
10873.14EA 224 EUR
10873.14 10873.22
Natriumnitraat ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Natriumnitraat
Purity: 99.999% CAS No.: 7631-99-4 Molecular Formula: NaNO3 Formula Weight: 84.99 Physical Form: Powder Density: 2.26 Melting Point: 308° Merck Reference: 14,8647 UN No.: 1498 MDL No.: MFCD00011119
Formule: NaNO₃
MW: 84.99 g/mol
Kookpunt: 380
Smeltpunt: 308
Dichtheid: 2.26
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011119
CAS nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1 III
Bereik: 01-2119488221-41
Merck Index: 14,8647