Natriumnitraat ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A12327.0C A12327.0E A12327.36
A12327.0CEA 250 EUR
A12327.0C A12327.0E A12327.36
Natriumnitraat ≥98%
Natriumnitraat
Purity: 98+% CAS No.: 7631-99-4 Molecular Formula: NaNO3 Formula Weight: 84.99 Odour: Odourless Melting Point: ca 308° UN No.: 1498 MDL No.: MFCD00011119
Formule: NaNO₃
MW: 84.99 g/mol
Kookpunt: 380
Smeltpunt: ∼308 °C
Dichtheid: 2.26
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011119
CAS nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1 III
Bereik: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720