Natriumnitraat ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
31440-100G 31440-1KG 31440-500G
31440-100GEA 74.4 EUR
31440-100G 31440-1KG 31440-500G
Natriumnitraat ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Natriumnitraat
Formule: NaNO₃
Kookpunt: Decomposes on heating
Smeltpunt: 308 °C
Dichtheid: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011119
CAS nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
Bereik: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 5.5 - 8.0
Ammonium (NH₄) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0002 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Iodate (IO₃) Max. 0.0005 %
Nitrite (NO₂) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %