Natriumnitraat, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06535.1000
1.06535.9050
1.06535.1000EA
72.3
EUR
1.06535.1000
1.06535.9050
Natriumnitraat, Supelco®
Natriumnitraat
Formule:
NaNO₃ Kookpunt: 380 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 308 °C Dichtheid: 2,26 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011119 CAS nummer: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 UN: 1498 ADR: 5.1,III Bereik: 01-2119488221-41 Merck Index: 13,08720 |