Natriumnitraat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06537.0500 1.06537.1000 1.06537.9025
1.06537.0500EA 58.8 EUR
1.06537.0500 1.06537.1000 1.06537.9025
Natriumnitraat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Natriumnitraat
Formule: NaNO₃
Kookpunt: 380 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 308 °C
Dichtheid: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011119
CAS nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
Bereik: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Order Now
Specification Test Results
Solubility 874 g/l (20 °C)
Melting Point 308 °C
Molar Mass 84.99 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.26 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer