Natriumnitraat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
27950.298EA
43.8
EUR
27950.298
27950.367
27950.462
Natriumnitraat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumnitraat
Formule:
NaNO₃ MW: 84.99 g/mol Kookpunt: 380 Smeltpunt: 308 Dichtheid: 2.26 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011119 CAS nummer: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 UN: 1498 ADR: 5.1 III Bereik: 01-2119488221-41 Merck Index: 13,08720 |
Specification Test Results
Assay (calculated on dried substance) | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |