Natriumnitraat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A136.1 A136.2
ROTHA136.1EA 35.9 EUR
ROTHA136.1 ROTHA136.2
Natriumnitraat
Natriumnitraat
Formule: NaNO₃
MW: 84.99 g/mol
Kookpunt: 380
Smeltpunt: 308
Dichtheid: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011119
CAS nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1 III
Bereik: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720