Rubidium nitrate 99.975% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99.975%
CAS No.: 13126-12-0
Molecular Formula: RbNO3
Formula Weight: 147.47
Physical Form: Crystalline
Density: 3.11
Refractive Index: 1.52
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 310°
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00011193
Formule:
NO₃Rb Kookpunt: 578 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 310 °C Dichtheid: 3,11 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011193 CAS nummer: 13126-12-0 EINECS: 236-060-1 UN: 1477 ADR: 5.1,III |