Water Biotechnology Nuclease_free, Filter 0.2 um
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Hydrogen oxide
Filter 0,2 um
E476-500MLEA 55.2 EUR
E476-500ML E476-1L E476-100ML
Water Biotechnology Nuclease_free, Filter 0.2 um
Water
Steriel, nuclease-vrij water dat behandeld is met diethylpyrocarbonaat (DEPC) voor nucleïnezuur toepassingen.
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Kookpunt: 100
Smeltpunt: 0
Dichtheid: 1 g/cm³ (4 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Order Now
Specification Test Results
DNase NONE
Protease NONE
RNase NONE
Sterility PASS