Water, Molecular Biology Grade
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Hydrogen oxide
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
A7398.0500EA 27.5 EUR
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
Water, Molecular Biology Grade
Water
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Kookpunt: 100
Smeltpunt: 0
Dichtheid: 1 g/cm³ (4 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Order Now
Specification Test Results
DNases/RNases/Proteases not detectable