Water, Ultrapur Trace_analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Hydrogen oxide
MQ100
1.01262.1000 1.01262.0500
1.01262.1000EA 339 EUR
1.01262.1000 1.01262.0500
Water, Ultrapur Trace_analysis, Supelco®
Water
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Kookpunt: 100
Smeltpunt: 0
Dichtheid: 1 g/cm³ (4 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Order Now
Specification Test Results
Molar Mass 18.02 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23 hPa (20 °C)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral