Water, UltraPure for molecular biology, sterile filtered
Leverancier: Rockland Immunochemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Hydrogen oxide
MB-010-1000 MB-010-0100
ROCKMB-010-1000EA 192 EUR
ROCKMB-010-1000 ROCKMB-010-0100
Water, UltraPure for molecular biology, sterile filtered
Water
Formule: H₂O
Kookpunt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 0 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (4 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098