Water
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3478.1 3478.2 3478.3
ROTH3478.1EA 0 EUR
ROTH3478.1 ROTH3478.2 ROTH3478.3
Water
Water
Formule: H₂O
Kookpunt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 0 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (4 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098