Water ACS for ultratrace analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
14211-1L-FEA 187 EUR
14211-1L-F
Water ACS for ultratrace analysis, Supelco®
Water
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Kookpunt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 0 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (4 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098