Celtellers met V-inkeping, verbeterde Neubauer
Leverancier: MARIENFELD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0650010 0650030
MARI0650010EA 62.9 EUR
MARI0650010 MARI0650030
Celtellers met V-inkeping, verbeterde Neubauer
Object- en dekglaasjes Telkamers
Deze telkamers met V-slash vergemakkelijken de toevoer van de capillaire opening tussen kamerbodem en hemocytometerglas met verminderd risico op overloop.
Certificaten: IVD 98/79/EC