Celtellers, verbeterde Neubauer
Leverancier: MARIENFELD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0640010 0640011 0640031
631-0696EA 45.4 EUR
631-0696 MARI0640011 MARI0640031
Celtellers, verbeterde Neubauer
Object- en dekglaasjes Telkamers
Deze telkamers zijn ideaal voor het tellen van leukocyten en erythrocyten.
  • Dubbele nettotelling
  • Twee telrasters met één verdeling
Certificaten: IVD directive 98/79/EC.
Leveringsinformatie: Ze worden geleverd met twee afdekglaasjes.